Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 7000 kompakt skala
Artikelnummer. p-7158836 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
3 kg
6 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13405129
Brand: Ohaus™ 30031823
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kompakt, pålidelig, holdbar fødevarevægt, der vil øge din madvejnings- og proportioneringsproduktivitet.
  • Berøringsfri sensorer foran og bagpå minimerer kalkforurening.
  • Dobbelt baggrundsbelyste display giver mulighed for hurtig og nem vejning af to operatører.
  • Hurtig stabilisering giver uovertruffen gennemstrømning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Ethernet (tilgængelig som tilbehør)USB (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)2. RS232 (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion ABS-hus, platform i rustfrit stål, berøringsfri sensor, transporthåndtag, menulåsekontakt, niveauindikator oppe foran
Volumen 3 kg
Display Type Dobbelt LCD med hvid LED-baggrundsbelysning + 3 LED
Læsbarhed 0.100000 g
Inkluderer RS232, AC Strøm, genopladeligt batteri, dæksel til brug
Linearitet 0.200000 g
Materiale ABS-hus, platform i rustfrit stål
Model- V71P3T
Gentagelighed 0.200000 g
Dimensioner (L x B) 311.00 x 327.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Længde (engelsk) 12.20 tommer.
Længde (metrisk) 311.00 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (engelsk) 12,90 tommer.
Bredde (metrisk) 327.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Højde (engelsk) 4,60 tommer.
Højde (metrisk) 117.000 mm
Dybde (engelsk) 12.20 tommer.
Dybde (metrisk) 311.00 mm