Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 7000 kompakt skala
Artikelnummer. 13405129 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
3 kg
6 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13405129 3 kg Hver
13415129 6 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13405129 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30031823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5075.00 DKK
    3693.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 1381.27 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kompakt, pålidelig, holdbar fødevarevægt, der vil øge din madvejnings- og proportioneringsproduktivitet.
  • Berøringsfri sensorer foran og bagpå minimerer kalkforurening.
  • Dobbelt baggrundsbelyste display giver mulighed for hurtig og nem vejning af to operatører.
  • Hurtig stabilisering giver uovertruffen gennemstrømning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Ethernet (tilgængelig som tilbehør)USB (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)2. RS232 (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion ABS-hus, platform i rustfrit stål, berøringsfri sensor, transporthåndtag, menulåsekontakt, niveauindikator oppe foran
Volumen 3 kg
Display Type Dobbelt LCD med hvid LED-baggrundsbelysning + 3 LED
Læsbarhed 0.100000 g
Inkluderer RS232, AC Strøm, genopladeligt batteri, dæksel til brug
Linearitet 0.200000 g
Materiale ABS-hus, platform i rustfrit stål
Model- V71P3T
Gentagelighed 0.200000 g
Dimensioner (L x B) 311.00 x 327.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Længde (engelsk) 12.20 tommer.
Længde (metrisk) 311.00 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (engelsk) 12,90 tommer.
Bredde (metrisk) 327.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Højde (engelsk) 4,60 tommer.
Højde (metrisk) 117.000 mm
Dybde (engelsk) 12.20 tommer.
Dybde (metrisk) 311.00 mm