Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 7000 Compact Food Scale
Artikelnummer. 13435129 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Batterilevetid:
210 timer med genopladeligt batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
13435129 210 timer med genopladeligt batteri Hver
1 options
Artikelnummer. 13435129 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30031826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5075.00 DKK
    3693.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 1381.27 DKK
    27% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
OHAUS Valor 7000 kompakte fødevarevægt vil øge din madvejnings- og proportioneringsproduktivitet. Dobbelt skærme og berøringsfri sensorer, brugervenlig menu og opsætning, sammen med hastigheden og nøjagtigheden af resultaterne giver en problemfri og problemfri brugeroplevelse.
  • Anvendelser: Vejning, Procentvejning, Kontrolvejning, Akkumulering
  • Display: Dobbelt baggrundsbelyste flydende krystalskærme (LCD)
  • Operation: AC strøm (inkluderet) eller genopladeligt batteri (medfølger)
  • Kommunikation: RS232 (inkluderet); USB, Ethernet eller anden RS232 (tilbehør sælges separat)
  • Konstruktion: ABS-hus, platform i rustfrit stål, berøringsfri sensor, transporthåndtag, menulåskontakt, niveauindikator foran
  • Designfunktioner: 210 timers batterilevetid, 3 LED-kontrolvejelys med valgbar drift og lydsignalindstillinger, valgbare miljø- og autoprintindstillinger, automatisk sluk, automatisk tarering
  • Platform størrelse: 8,9 x 11,8 tommer (225 x 300 mm)
  • Magt: AC strøm (inkluderet); Genopladeligt batteri (medfølger)
  • Enheder: Gram; Kilogram; Unse; Pund; Pund: Unse
  • Taraområde: Til kapacitet ved subtraktion
  • Beskyttelsesklasse: IP43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Batteritype Genopladeligt batteri (medfølger).
Tilslutningstype Ethernet (tilgængelig som tilbehør); USB (Fås som tilbehør); RS232 (inkluderet); 2. RS232 (tilgængelig som tilbehør).
Volumen 30 kg (60 lb.)
Display Type Dobbelt LCD med hvid LED-baggrundsbelysning + 3 LED
Læsbarhed 1 g (0.002 lb)
Inkluderer Betræk i brug
Linearitet ±2 g
Materiale Rustfrit stål
Model- V71P30T
Type Kompakt fødevarevægt
Dimensioner (L x B x H) 311 x 327 x 177 mm (12,9 x 4,6 x 12,2 tommer)
Vægt (engelsk) 9.2 lb
Vægt (metrisk) 4.2 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.