Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 4000 Compact Bench Scales, Certified
Artikelnummer. 15496111 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Model-:
V41PWE1501T-M
V41PWE15T-M
V41PWE3T-M
V41PWE6T-M
V41XWE1501T-M
V41XWE15T-M
V41XWE3T-M
V41XWE6T-M
Læsbarhed:
0.0005 kg
0.001 kg
0.002 kg
0.005 kg
Konstruktion:
Platform i rustfrit stål, ABS-hus
Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus
Pakningsstørrelse:
1 enhed
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Konstruktion unitSize
15496111 1.5 kg V41PWE1501T-M 0.0005 kg Platform i rustfrit stål, ABS-hus 1 enhed
15426121 15 kg V41PWE15T-M 0.005 kg Platform i rustfrit stål, ABS-hus 1 enhed
15416121 6 kg V41PWE6T-M 0.002 kg Platform i rustfrit stål, ABS-hus 1 enhed
15406121 3 kg V41PWE3T-M 0.001 kg Platform i rustfrit stål, ABS-hus 1 enhed
15496121 6 kg V41XWE6T-M 0.002 kg Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus 1 enhed
15486121 3 kg V41XWE3T-M 0.001 kg Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus 1 enhed
15476121 1.5 kg V41XWE1501T-M 0.0005 kg Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus 1 enhed
15406131 15 kg V41XWE15T-M 0.005 kg Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15496111 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30035653
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lovlig til handel med fødevareskala, der øger sikkerhed, effektivitet og produktivitet selv i barske miljøer.
  • Vandtæt design
  • Kombination af berøringsfri betjening, hastighed og holdbarhed
  • Fås i både rustfrit stål og plastikhusdesign
  • Lyse LED-skærme foran og bagpå
  • Dobbelte skærme giver mulighed for hurtig og nem vejning i detailbrug
  • Punkteringssikre tastaturer
  • Berøringsfri infrarøde sensorer kombineret med et halvt sekunds stabiliseringstid øger produktiviteten af vejeoperationer
  • Maksimal ekstern opløsning på 1:6.000/1:7.500
  • Yderligere kontrolvejning og procentvejningstilstande
  • IP68 flow-thru design sikrer, at kalk er beskyttet mod skader fra væsker
  • Store fuldt gummibelagte fødder placeret i ekstreme hjørner af skalaen for at sikre bred stilling og overflademodstand, der minimerer risikoen for, at skalaen glider eller falder af glatte overflader
  • Præcise målinger med OIML/EC-typegodkendelse for at opfylde eller overstige kravene til klasse III-nøjagtighed i overensstemmelse med EC-direktiver og EN45501
  • 100-240 VAC universel strømadapter
  • Dimensioner: Model V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Model V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andre standardfunktioner og -udstyr: Justerbare fødder, niveauboble med belysning, menu- og tilstandsopsætningsnavigationsprompter på tasterne, bærehåndtag, der er let at transportere, gryde i rustfrit stål og kemikaliebestandigt overtræk, nye mekaniske taster, et dæksel med fjeder til beskyttelse af vægtens strømstik.
Applikationstilstande:
  • Vejning - Bestem vægten af emner i en eller flere vejeenheder - g, kg - brug læsbarheden på 0,2 g til 5 g til vejning af tilsætningsstoffer, krydderier og gær
  • Procentvejning - Inkluderer %-vejning for opskriftsformulering og bagerprocenter
  • Tjek vejning - Brug de lyse røde/gule/grønne LED'er til nemt at fylde beholdere og pakker efter vægt til sortering, sortering og portionering
  • Akkumulering - Hold en løbende sum af alle emner efter vægt for at registrere resultater af lang produktionskørsel
Certificeringer
Designed and engineered to meet stringent OIML and NAWI Directive (Non Automatic Weighing Instruments)requirements for use in legal and prescribed applications such as in standard industries, stores or QC laboratories. Designed and verified to meet or exc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid Typisk 50 timers kontinuerlig brug med 12 timers fuld opladning
Batteritype Genopladelig blysyre
Konstruktion Platform i rustfrit stål, ABS-hus
Volumen 1.5 kg
Display Type Dobbelt rød LED
Dimensioner (LxB) Platform 190 x 242 mm
Læsbarhed 0.0005 kg
Model- V41PWE1501T-M
Beskyttelsesklasse IP68
Sensortyper IR
Stabiliseringstid ≤0,5 sek.
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C
Vægt (metrisk) 3 kg
Elektriske krav 12 VDC 0,84 A, AC Universal adapter (100/220 VAC 50/60 Hz)