Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 4000 Compact Bench Scales, Certified
Shop alle Ohaus produkterBeskrivelse
- Vandtæt design
- Kombination af berøringsfri betjening, hastighed og holdbarhed
- Fås i både rustfrit stål og plastikhusdesign
- Lyse LED-skærme foran og bagpå
- Dobbelte skærme giver mulighed for hurtig og nem vejning i detailbrug
- Punkteringssikre tastaturer
- Berøringsfri infrarøde sensorer kombineret med et halvt sekunds stabiliseringstid øger produktiviteten af vejeoperationer
- Maksimal ekstern opløsning på 1:6.000/1:7.500
- Yderligere kontrolvejning og procentvejningstilstande
- IP68 flow-thru design sikrer, at kalk er beskyttet mod skader fra væsker
- Store fuldt gummibelagte fødder placeret i ekstreme hjørner af skalaen for at sikre bred stilling og overflademodstand, der minimerer risikoen for, at skalaen glider eller falder af glatte overflader
- Præcise målinger med OIML/EC-typegodkendelse for at opfylde eller overstige kravene til klasse III-nøjagtighed i overensstemmelse med EC-direktiver og EN45501
- 100-240 VAC universel strømadapter
- Dimensioner: Model V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Model V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andre standardfunktioner og -udstyr: Justerbare fødder, niveauboble med belysning, menu- og tilstandsopsætningsnavigationsprompter på tasterne, bærehåndtag, der er let at transportere, gryde i rustfrit stål og kemikaliebestandigt overtræk, nye mekaniske taster, et dæksel med fjeder til beskyttelse af vægtens strømstik.
Applikationstilstande:
- Vejning - Bestem vægten af emner i en eller flere vejeenheder - g, kg - brug læsbarheden på 0,2 g til 5 g til vejning af tilsætningsstoffer, krydderier og gær
- Procentvejning - Inkluderer %-vejning for opskriftsformulering og bagerprocenter
- Tjek vejning - Brug de lyse røde/gule/grønne LED'er til nemt at fylde beholdere og pakker efter vægt til sortering, sortering og portionering
- Akkumulering - Hold en løbende sum af alle emner efter vægt for at registrere resultater af lang produktionskørsel
Certificeringer
Designed and engineered to meet stringent OIML and NAWI Directive (Non Automatic Weighing Instruments)requirements for use in legal and prescribed applications such as in standard industries, stores or QC laboratories. Designed and verified to meet or exc
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | Typisk 50 timers kontinuerlig brug med 12 timers fuld opladning |
| Batteritype | Genopladelig blysyre |
| Konstruktion | Platform i rustfrit stål, ABS-hus |
| Volumen | 15 kg |
| Display Type | Dobbelt rød LED |
| Dimensioner (LxB) Platform | 190 x 242 mm |
| Læsbarhed | 0.005 kg |
| Model- | V41PWE15T-M |
| Beskyttelsesklasse | IP68 |
| Sensortyper | IR |
| Vis mere |