Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 4000 Compact Bench Scales, Certified
Lovlig til handel med fødevareskala, der øger sikkerhed, effektivitet og produktivitet selv i barske miljøer.
Brand:  Ohaus™ 30035666
3378.11 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15406131
  • 5055.00 DKK / 1 enhed
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Typisk 50 timers kontinuerlig brug med 12 timers fuld opladning
Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus
Dobbelt rød LED
0.005 kg
IP68
≤0,5 sek.
3.9 kg
Genopladelig blysyre
15 kg
190 x 242 mm
V41XWE15T-M
IR
-10 °C til +40 °C
12 VDC 0,84 A, AC Universal adapter (100/220 VAC 50/60 Hz)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Valor™ 4000 Compact Bench Scales, Certified > Model: V41XWE15T-M; Kapacitet: 15 kg; Læsbarhed: 0,005 kg; Top/platform i rustfrit stål, ABS-hus