Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 4000 kompakte bænkvægte
Artikelnummer. 15466121 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Model-:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Læsbarhed:
0.0002 kg
0.0005 kg
0.001 kg
0.002 kg
Konstruktion:
Platform i rustfrit stål, ABS-hus
Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15466121
Brand: Ohaus™ 30072314
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lovlig til handel med fødevareskala, der øger sikkerhed, effektivitet og produktivitet selv i barske miljøer.
  • Vandtæt design
  • Kombination af berøringsfri betjening, hastighed og holdbarhed
  • Fås i både rustfrit stål og plastikhusdesign
  • Lyse LED-skærme foran og bagpå
  • Dobbelte skærme giver mulighed for hurtig og nem vejning i detailbrug
  • Punkteringssikre tastaturer
  • Berøringsfri infrarøde sensorer kombineret med et halvt sekunds stabiliseringstid øger produktiviteten af vejeoperationer
  • Maksimal ekstern opløsning på 1:6.000/1:7.500
  • Yderligere kontrolvejning og procentvejningstilstande
  • IP68 flow-thru design sikrer, at kalk er beskyttet mod skader fra væsker
  • Store fuldt gummibelagte fødder placeret i ekstreme hjørner af skalaen for at sikre bred stilling og overflademodstand, der minimerer risikoen for, at skalaen glider eller falder af glatte overflader
  • Præcise målinger med OIML/EC-typegodkendelse for at opfylde eller overstige kravene til klasse III-nøjagtighed i overensstemmelse med EC-direktiver og EN45501
  • 100-240 VAC universel strømadapter
  • Dimensioner: Model V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Model V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andre standardfunktioner og -udstyr: Justerbare fødder, niveauboble med belysning, menu- og tilstandsopsætningsnavigationsprompter på tasterne, bærehåndtag, der er let at transportere, gryde i rustfrit stål og kemikaliebestandigt overtræk, nye mekaniske taster, et dæksel med fjeder til beskyttelse af vægtens strømstik.
Applikationstilstande:
  • Vejning - Bestem vægten af emner i en eller flere vejeenheder - g, kg - brug læsbarheden på 0,2 g til 5 g til vejning af tilsætningsstoffer, krydderier og gær
  • Procentvejning - Inkluderer %-vejning for opskriftsformulering og bagerprocenter
  • Tjek vejning - Brug de lyse røde/gule/grønne LED'er til nemt at fylde beholdere og pakker efter vægt til sortering, sortering og portionering
  • Akkumulering - Hold en løbende sum af alle emner efter vægt for at registrere resultater af lang produktionskørsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid Typisk 50 timers kontinuerlig brug med 12 timers fuld opladning
Batteritype Genopladelig blysyre
Konstruktion Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus
Volumen 15 kg
Display Type Dobbelt rød LED
Dimensioner (LxB) Platform 190 x 242 mm
Læsbarhed 0.002 kg
Model- V41XWE15T
Beskyttelsesklasse IP68
Sensortyper IR
Stabiliseringstid ≤0,5 sek.
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C
Vægt (metrisk) 3.9 kg
Elektriske krav 12 VDC 0,84 A, AC Universal adapter (100/220 VAC 50/60 Hz)