Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 4000 kompakte bænkvægte
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Model-:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Læsbarhed:
Konstruktion:
Platform i rustfrit stål, ABS-hus
Tophus og platform i rustfrit stål, ABS bundhus
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Vandtæt design
- Kombination af berøringsfri betjening, hastighed og holdbarhed
- Fås i både rustfrit stål og plastikhusdesign
- Lyse LED-skærme foran og bagpå
- Dobbelte skærme giver mulighed for hurtig og nem vejning i detailbrug
- Punkteringssikre tastaturer
- Berøringsfri infrarøde sensorer kombineret med et halvt sekunds stabiliseringstid øger produktiviteten af vejeoperationer
- Maksimal ekstern opløsning på 1:6.000/1:7.500
- Yderligere kontrolvejning og procentvejningstilstande
- IP68 flow-thru design sikrer, at kalk er beskyttet mod skader fra væsker
- Store fuldt gummibelagte fødder placeret i ekstreme hjørner af skalaen for at sikre bred stilling og overflademodstand, der minimerer risikoen for, at skalaen glider eller falder af glatte overflader
- Præcise målinger med OIML/EC-typegodkendelse for at opfylde eller overstige kravene til klasse III-nøjagtighed i overensstemmelse med EC-direktiver og EN45501
- 100-240 VAC universel strømadapter
- Dimensioner: Model V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Model V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Andre standardfunktioner og -udstyr: Justerbare fødder, niveauboble med belysning, menu- og tilstandsopsætningsnavigationsprompter på tasterne, bærehåndtag, der er let at transportere, gryde i rustfrit stål og kemikaliebestandigt overtræk, nye mekaniske taster, et dæksel med fjeder til beskyttelse af vægtens strømstik.
Applikationstilstande:
- Vejning - Bestem vægten af emner i en eller flere vejeenheder - g, kg - brug læsbarheden på 0,2 g til 5 g til vejning af tilsætningsstoffer, krydderier og gær
- Procentvejning - Inkluderer %-vejning for opskriftsformulering og bagerprocenter
- Tjek vejning - Brug de lyse røde/gule/grønne LED'er til nemt at fylde beholdere og pakker efter vægt til sortering, sortering og portionering
- Akkumulering - Hold en løbende sum af alle emner efter vægt for at registrere resultater af lang produktionskørsel
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | Typisk 50 timers kontinuerlig brug med 12 timers fuld opladning |
| Batteritype | Genopladelig blysyre |
| Konstruktion | Platform i rustfrit stål, ABS-hus |
| Volumen | 1.5 kg |
| Display Type | Dobbelt rød LED |
| Dimensioner (LxB) Platform | 190 x 242 mm |
| Læsbarhed | 0.0002 kg |
| Model- | V41PWE1501T |
| Beskyttelsesklasse | IP68 |
| Sensortyper | IR |
| Vis mere |