Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Kompakt fødevarevægt
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Model-:
V31X3
V31X501
V31X6
V31XH2
V31XH202
V31XH4
V31XH402
V31XW3
V31XW301
V31XW6
Batterilevetid:
120 timer med engangsbatterier
50 timer med engangsbatterier
Læsbarhed:
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Valor 3000 Xtreme Vægten fortsætter OHAUS tradition for at bygge højkvalitets, holdbare produkter, der er nemme at bruge og svære at slå. Funktionerne omfatter høj præcision op til 40.000d læsbarhed, holdbarhed og brugervenlighed, indkapslet i et slankt og fuldt rustfrit stål kompakt hus. Washdown-muligheder (NEMA 4X/IP65 vandtætte modeller) sikrer, at Valor 3000 Xtreme opfylder behovene i selv de mest krævende miljøer.
- NSF Certificeret og understøtter HACCP-certificerede systemer, der hjælper med at sikre integriteten og sikkerheden af alle fødevarer, der vejes på vægten
- Kræver minimal bordplads og tilbyder brugerjusterbare filtrerings- og stabilitetsindstillinger for nøjagtige operationer under træk og ustabile forhold
- Tilbyder opløsninger på op til 40.000d og 0,01g, hvilket giver præcise målinger i krævende miljøer
- Fuldt rustfrit stålhus med ekstra kemikalieresistens og aftagelig rustfri stålvægtskål er holdbar og nem at rengøre
- Avanceret overbelastningsbeskyttelse vurderet til 10x kapacitet er ideel til barske miljøer, hvor kapaciteten ofte overskrides
- SmarText™ brugergrænsefladen bruger en lys baggrundsbelyst LCD og enkle tekstmeddelelser, hvilket gør Valor 3000 Xtreme meget nem at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 120 timer med engangsbatterier |
| Batteritype | 4 C (1,5V) batterier (medfølger ikke) |
| Kalibrering | Digital ekstern |
| Certificeringer/compliance | NSF/ANSI CE-listet |
| Tilslutningstype | Ikke relevant |
| Konstruktion | Hus og platform i rustfrit stål, niveauindikator foran, vejecellelås |
| Volumen | 500 g |
| Display Type | LCD med hvid LED-baggrundsbelysning |
| Læsbarhed | 0.100000 g |
| Tastaturtype | Mekanisk |
| Vis mere |