Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Kompakt fødevarevægt
Artikelnummer. 10165924 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Model-:
V31X3
V31X501
V31X6
V31XH2
V31XH202
V31XH4
V31XH402
V31XW3
V31XW301
V31XW6
Batterilevetid:
120 timer med engangsbatterier
50 timer med engangsbatterier
Læsbarhed:
0.010000 g
0.100000 g
0.500000 g
1.000000 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10165924
Brand: Ohaus™ 71210132
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Robust, fuldt rustfrit ståldesign i en højtydende, bærbar skala. Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales inkluderer software til generel vejning, procentvejning og vægtfylde, så den er ideel til en række forskellige fødevarevejnings- og målebehov.
Valor 3000 Xtreme Vægten fortsætter OHAUS tradition for at bygge højkvalitets, holdbare produkter, der er nemme at bruge og svære at slå. Funktionerne omfatter høj præcision op til 40.000d læsbarhed, holdbarhed og brugervenlighed, indkapslet i et slankt og fuldt rustfrit stål kompakt hus. Washdown-muligheder (NEMA 4X/IP65 vandtætte modeller) sikrer, at Valor 3000 Xtreme opfylder behovene i selv de mest krævende miljøer.
  • NSF Certificeret og understøtter HACCP-certificerede systemer, der hjælper med at sikre integriteten og sikkerheden af alle fødevarer, der vejes på vægten
  • Kræver minimal bordplads og tilbyder brugerjusterbare filtrerings- og stabilitetsindstillinger for nøjagtige operationer under træk og ustabile forhold
  • Tilbyder opløsninger på op til 40.000d og 0,01g, hvilket giver præcise målinger i krævende miljøer
  • Fuldt rustfrit stålhus med ekstra kemikalieresistens og aftagelig rustfri stålvægtskål er holdbar og nem at rengøre
  • Avanceret overbelastningsbeskyttelse vurderet til 10x kapacitet er ideel til barske miljøer, hvor kapaciteten ofte overskrides
  • SmarText™ brugergrænsefladen bruger en lys baggrundsbelyst LCD og enkle tekstmeddelelser, hvilket gør Valor 3000 Xtreme meget nem at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 120 timer med engangsbatterier
Batteritype 4 C (1,5V) batterier (medfølger ikke)
Kalibrering Digital ekstern
Certificeringer/compliance NSF/ANSI CE-listet
Tilslutningstype Ikke relevant
Konstruktion Hus og platform i rustfrit stål, niveauindikator foran, vejecellelås
Volumen 6 kg
Display Type LCD med hvid LED-baggrundsbelysning
Læsbarhed 1.000000 g
Tastaturtype Mekanisk
Linearitet 1.000000 g
Materiale Rustfrit stål
Model- V31X6
Stabiliseringstid 3 sek.
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Valor™ 3000 Xtreme Kompakt fødevarevægt
Vejetilstande lb, decimal eller fraktionel oz, lb:oz, flydende oz (vand), kg, g
Dimensioner (L x B) 218.00 x 186.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 218 x 186 x 77 mm
Længde (engelsk) 8,50 tommer.
Længde (metrisk) 218 mm
Længde (metrisk) Pan 146 mm
Bredde (engelsk) 7.30 tommer.
Bredde (metrisk) 186.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 158 mm
Højde (engelsk) 3,00 tommer.
Højde (metrisk) 77.000 mm
Dybde (engelsk) 8,50 tommer.
Dybde (metrisk) 218.00 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 120 mm
Vægt (metrisk) 1.3 kg
Elektriske krav 9 VDC 0,5 A AC Vægadapter, 50/60 Hz
Spænding 9 V
Frekvens 50/60 Hz