Få mere at vide
OHAUS™ Valor™ 2000 skala
Artikelnummer. p-7162295 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15406111
Brand: OHAUS™ 30072316
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Valor™ 2000-skalaen byder på store LED-skærme foran og bagpå, hvilket gør den ideel til brug i tørre eller vaskede omgivelser.
  • Det robuste polycarbonat-tastatur giver beskyttelse mod knive og andre skarpe instrumenter, der bruges til madlavning, forarbejdning og portionering.
  • Et unikt IP68 flow-thru design sikrer, at den NSF-certificerede Valor 2000 vil dræne fugt i vægten, når den bruges under våde forhold.
  • Stabiliseringstiden er mindre end et halvt sekund.
  • Store LED-skærme foran og bagpå giver nem visning, så to operatører kan dele én vægt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 50 timer med genopladeligt batteri
Konstruktion ABS-hus med platform i rustfrit stål (PW), hus og platform i rustfrit stål (XW), niveauindikator foran
Volumen 15.00 kg
Display Type Dobbelt LED
Læsbarhed 2.000000 g
Linearitet 2.000000 g
Model- V22PWE15T
Beskyttelsesklasse IPX8
Gentagelighed 2.000000 g
Stabiliseringstid 0,500 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Pund:Ounce
Dimensioner (L x B x H) 256 x 280 x 121 mm
Vægt (metrisk) 5.000 kg