Få mere at vide
OHAUS™ Valor™ 2000 skala
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Det robuste polycarbonat-tastatur giver beskyttelse mod knive og andre skarpe instrumenter, der bruges til madlavning, forarbejdning og portionering.
- Et unikt IP68 flow-thru design sikrer, at den NSF-certificerede Valor 2000 vil dræne fugt i vægten, når den bruges under våde forhold.
- Stabiliseringstiden er mindre end et halvt sekund.
- Store LED-skærme foran og bagpå giver nem visning, så to operatører kan dele én vægt.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 50 timer med genopladeligt batteri |
| Konstruktion | ABS-hus med platform i rustfrit stål (PW), hus og platform i rustfrit stål (XW), niveauindikator foran |
| Volumen | 6.00 kg |
| Display Type | Dobbelt LED |
| Læsbarhed | 1.000000 g |
| Linearitet | 1.000000 g |
| Model- | V22XWE6T |
| Beskyttelsesklasse | IPX8 |
| Gentagelighed | 1.000000 g |
| Stabiliseringstid | 0,500 sek. |
| Vis mere |