Få mere at vide
OHAUS™ Valor™ 2000 skala
Artikelnummer. 15406111 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Pakningsstørrelse:
1 enhed
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15406111 V22PWE15T 1 enhed
15416111 V22XWE1501T 1 enhed
15426111 V22XWE3T 1 enhed
15436111 V22XWE6T 1 enhed
15446111 V22XWE15T 1 enhed
15486101 V22PWE3T 1 enhed
15496101 V22PWE6T 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15406111 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30072316
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Valor™ 2000-skalaen byder på store LED-skærme foran og bagpå, hvilket gør den ideel til brug i tørre eller vaskede omgivelser.
  • Det robuste polycarbonat-tastatur giver beskyttelse mod knive og andre skarpe instrumenter, der bruges til madlavning, forarbejdning og portionering.
  • Et unikt IP68 flow-thru design sikrer, at den NSF-certificerede Valor 2000 vil dræne fugt i vægten, når den bruges under våde forhold.
  • Stabiliseringstiden er mindre end et halvt sekund.
  • Store LED-skærme foran og bagpå giver nem visning, så to operatører kan dele én vægt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 50 timer med genopladeligt batteri
Konstruktion ABS-hus med platform i rustfrit stål (PW), hus og platform i rustfrit stål (XW), niveauindikator foran
Volumen 15.00 kg
Display Type Dobbelt LED
Læsbarhed 2.000000 g
Linearitet 2.000000 g
Model- V22PWE15T
Beskyttelsesklasse IPX8
Gentagelighed 2.000000 g
Stabiliseringstid 0,500 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Pund:Ounce
Dimensioner (L x B x H) 256 x 280 x 121 mm
Vægt (metrisk) 5.000 kg