Få mere at vide
Ohaus™ Valor™ 2000 Food Scale
Artikelnummer. 15476101 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Batterilevetid:
50 timer med genopladeligt batteri
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15476101 50 timer med genopladeligt batteri 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15476101 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30072346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    1803.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 611.05 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En holdbar fødevarevægt med hurtig respons, der øger produktiviteten i barske miljøer.
  • Knivsikkert tastatur forhindrer skader fra skarpe genstande.
  • Gennemstrømningsdesignet giver beskyttelse i barske miljøer.
  • Hurtig hastighed og store dobbelte skærme gør det lettere at bruge flere operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 50 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Ikke relevant
Konstruktion ABS-hus med platform i rustfrit stål (PW), hus og platform i rustfrit stål (XW), niveauindikator foran
Volumen 1.5 kg
Display Type Dobbelt rødt LED-display
Læsbarhed 0.200000 g
Inkluderer AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger)
Linearitet 0.200000 g
Materiale ABS hus med rustfrit stål platform (PW), rustfrit stål hus og platform (XW)
Model- V22PWE1501T
Gentagelighed 0.200000 g
Stabiliseringstid 0,500 sek.
Dimensioner (L x B) 256.00 x 280.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 256.00 x 280.00 x 121.000 mm
Længde (engelsk) 10,10 tommer.
Længde (metrisk) 256.00 mm
Længde (metrisk) Pan 190 mm
Bredde (engelsk) 11,00''
Bredde (metrisk) 280.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 242 mm
Højde (engelsk) 4,80 tommer.
Højde (metrisk) 121.000 mm
Dybde (engelsk) 10,10 tommer.
Dybde (metrisk) 256.00 mm