Få mere at vide
Valnoctamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valnoctamide |
| CAS | 4171-13-5 |
| Molekylær formel | C8 H17 N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10) |
| SMIL | CCC(C)C(CC)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-ethyl-3-methylpentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.23 |
| Formel vægt | 143.131 |