missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valnoctamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475008 10 mg
16457737 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY121877

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Valnoctamide (Valmethamide), a derivative of valproate, suppresses benzodiazepine-refractory status epilepticus. Valnoctamide (Valmethamide) acts directly on GABAA receptors.

Valnoctamide (Valmethamide), a derivative of valproate, suppresses benzodiazepine-refractory status epilepticus. Valnoctamide (Valmethamide) acts directly on GABAA receptors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valnoctamide
Fysisk form Solid
CAS 4171-13-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H17NO
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Valmethamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (698.18 mM)
SMIL CCC(C(C(N)=O)CC)C
Molekylvægt (g/mol) 143.23
Formel vægt 143.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.