missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Valnemulin Trifluoroacetic Acid Salt-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valnemulin-d6 trifluoroacetic acid salt |
| CAS | 1217627-44-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C33 H47 D6 F3 N2 O7 S |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52N2O5S/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37)/t19?,20-,22+,24+,25-,26-,29+,30?,31-/m0/s1/i6D3,7D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(CNC(=O)[C@H](N)C(C)C)(SCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CCC(C)C1(C)[C@@H]2C(=O)CC3)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 667.87 |
| Formel vægt | 570.3974 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?