missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valnemulin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30003979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003979 50 mg
30004459 10 mg
30006750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09440050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 133868-46-9
Molekylvægt (g/mol) 601.28
Synonym (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopenta[8]annulen-8-yl [[2-[[(2R)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-1,1-dimethylethyl]sulfanyl]acetate hydrochloride, Acetic acid, 2-[[2-[[(2R)-2-amino-3-methyl-1-oxobutyl]amino]-1,1-dimethylethyl]thio]-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, [[2-[(2-amino-3-methyl-1-oxobutyl)amino]-1,1-dimethylethyl]thio]-, 6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, monohydrochloride, [3aS-[3aα,4β,5α,6α,8β(S*),9α,9aβ,10S*]]-, Acetic acid, [[2-[[(2R)-2-amino-3-methyl-1-oxobutyl]amino]-1,1-dimethylethyl]thio]-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, monohydrochloride (9CI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene, acetic acid deriv., Valnemulin hydrochloride
IUPAC navn (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopenta[8]annulen-8-yl [[2-[[(2R)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-1,1-dimethylethyl]sulfanyl]acetate hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)NCC(C)(C)SCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)CC3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valnemulin hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C31 H52 N2 O5 S . Cl H
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
Formel vægt 600.3364
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.