Få mere at vide
Valnemulin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Valnemulin hydrochloride is a pleuromutilin antibiotic which inhibits protein synthesis in bacteria by binding the peptidyl transferase enzyme in the 50s ribosomal subunit.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valnemulin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 133868-46-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H53ClN2O5S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (166.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CSC(C)(C)CNC([C@H](N)C(C)C)=O)=O)C=C)O)C(CCC2=O)(CC[C@H]3C)[C@]2([H])C31C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 601.28 |
| Vis mere |