Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Valnemulin hydrochlorid
Artikelnummer. 16524364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524364 250 mg
16514364 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524364 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462832500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133868-46-9
Molekylær formel C31H53ClN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 601.28
InChI nøgle MFBPRQKHDIVLOJ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 4-ethenyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.01,8]tetradecan-6-yl-2-{[1-(2-amino-3-methylbutanamido)-2-methylpropan-2-yl]sulfanyl}acetat-hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)C(N)C(=O)NCC(C)(C)SCC(=O)OC1CC(C)(C=C)C(O)C(C)C23CCC(=O)C2C1(C)C(C)CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valnemulin hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 601.29