missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Valinomycin
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18732534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18732534 50 mg
18792624 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732534 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3373/50

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Selective K+ ionophore

Valinomycin is a selective K+ ionophore (K0.5 values are 48, 73, 75, 93 and 246 mM for K+, Rb+, Cs+, Na+ and Li+ respectively) that transports K+ across biological and artificial lipid membranes. Inhibits Ca2+-ATPase activity and induces apoptosis through mitochondrial membrane depolarization, caspase-3 activation and phosphatidylserine translocation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2001-95-8
Molekylær formel C54H90N6O18

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valinomycin
Mængde 50 mg
Formel vægt 1111.32
Produkttype Valinomycin
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 1111.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.