Få mere at vide
Valinomycin, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434719
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434719 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62312.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2001-95-8 | C54H90N6O18 | 1111.34 g/mol
Valinomycin, bruges som en kaliumionofor vist at inducere celledød. På grund af valinomycins ion-selektive natur bruges det i ion-selektive elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Valinomycin, bruges som en kaliumionophor vist at inducere celledød. På grund af valinomycins ion-selektive natur bruges det i ion-selektive elektroder.
Opløselighed
Opløselig i DMSO ved 10 mg/ml. Uopløseligt i w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valinomycin
Type Valinomycin
Fysisk form Krystallinsk pulver
CAS 2001-95-8
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C54H90N6O18
MDL nummer MFCD00005114
FN nummer UN2811
Beilstein 78657
Merck Index 14,9910
Synonym NSC 122023
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO ved 10 mg/ml; Uopløselig i vand
InChI nøgle FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
SMIL CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC navn (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-trimethyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7, 13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyclohexatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecon
Molekylvægt (g/mol) 1111.34
PubChem CID 131668508
Formel vægt 1111.34
Procent renhed ≥90%