Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Valinomycin, 90%
Artikelnummer. 10775213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10775213 50 mg Glasflaske 50mg
10659384 10 mg Glasflaske 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10775213 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 385120500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2001-95-8
Molekylær formel C54H90N6O18
Molekylvægt (g/mol) 1111.34
MDL nummer MFCD00005114
InChI nøgle FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
PubChem CID 131668508
IUPAC navn (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-trimethyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7, 13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyclohexatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecon
SMIL CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valinomycin
Type Valinomycin
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 190.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +30° to +34° (20°C, 589nm) (c=1.6, benzene)
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Analyseprocentområde 90%
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in petroleum ether, ether, benzene,, chloroform, glacial acetic acid, butyl acetate and, acetone
Formel vægt 1111.35
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valinomycin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.