Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valinomycin |
| Type | Valinomycin |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 190,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | +30° til +34° (20 °C, 589 nm) (c=1,6, benzen) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 mg |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Valinomycin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.