Få mere at vide
Valin (L-Valin), LoGiCal
Artikelnummer. 30460089
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460089 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460089 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1455.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Valine (L-Valine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
CAS 72-18-4
Analyt- eller komponentnavne L-Valine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Valine, (S)-2-amino-3-methylbutanoic acid, (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2 S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, 7: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 80: PN: EP2071334 SEQID: 89 claimed protein, 80: PN: WO2009077864 SEQID: 89 claimed protein, L-(+)-alpha-Aminoisovaleric acid, L-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, NSC 76038, Phenylalanine Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-3-methylbutansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 117,079 g/mol