Få mere at vide
Vulinethylester, hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30451443
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30451443 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30451443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0943102.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valine Ethyl Ester','Hydrochloride
CAS 23358-42-1
Molekylær formel C7 H15 N O2 . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym Valine','ethyl ester','hydrochloride (1:1), DL-Valine','ethyl ester','hydrochloride, Valine','ethyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','ethyl ester','hydrochloride','DL- (8CI), (±)-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl DL-valinate hydrochloride, O-Ethyl-DL-valine hydrochloride, DL-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, 2-Amino-3-methylbutanoic acid ethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
IUPAC navn ethyl-2-amino-3-methylbutanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 181.66
Formel vægt 181.087