Få mere at vide
Valifenalat, TRC
Artikelnummer. 30138341
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138341 50 mg
30137038 250 mg
17932175 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09403050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 283159-90-0
Molekylær formel C19 H27 Cl N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 398.88
Synonym β-Alanine, N-[(1-methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-, methyl ester, IR 5885, Valifenalate, Valiphenal
IUPAC navn Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-[[(2S)-3-methyl-2-(propan-2-yloxycarbonylamino)butanoyl]amino]propanoat
SMIL COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valifenalate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Formel vægt 398.1608