Få mere at vide
Thermo Scientific™ Validex™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Artikelnummer. 11848273 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
5μ m
10μ m
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11848273 5μ m 500ml
11858273 10μ m 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11848273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CRS05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Valider ydeevnen af væskepartikeltællere med Thermo Scientific™ Validex™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder.
Valider ydeevnen af væskepartikeltællere med Thermo Scientific™ Validex™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder. Fremragende til instrumentkalibrering og verifikation i drikkevandsindustrien og til tælling og kalibrering af væskepartikler på lavt niveau, standarder indeholder NIST™ -sporbare polymerpartikler pakket i ultrarent vand i koncentrationer, der er ideelle til brug ved validering af ydeevnen af væskepartikeltællere.
Partikeltælling i drikkevandsindustrien er hurtigt blevet en uundværlig teknologi til at optimere vandkvaliteten. Størstedelen af partikeltællere, der bruges i drikkevandsindustrien, fungerer efter princippet om enkeltpartikellyssløring.
Funktioner:
  • Sammensætning af suspension optimeret til at fremme spredning af partikler
  • Indeholder 500 ml suspension i en nominel koncentration på 1000 partikler pr. ml
  • Omrørerstang inkluderet i flasken for at hjælpe med at sprede
  • Certificeret koncentration
  • Ultraclean fortyndingsmiddel
  • Ingen fortynding nødvendig
  • Prøve direkte fra flaske for at undgå kontaminering
  • Større volumen til passende test
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spor af overfladeaktivt stof
Koncentration 1000 partikler/ml± 10 %
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polymerpartikler i vand
Oversigt Designet specielt til drikkevandsindustrien for at validere ydeevnen af væskepartikeltællere.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Validering af flydende partikeltæller
Materiale Polystyren
Produkttype Tæl kontrolpartikler
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 500 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling <3
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 3 måneder
Diameter (metrisk) 5μ m