Få mere at vide
Thermo Scientific™ Valideringsværktøjer til UV-synlige spektrofotometre
Artikelnummer. 16594560 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
GENESYS Validator
Validator 2 for INSIGHT - A4
Validator Lite
Ydelsesverifikationssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
16594560 GENESYS Validator Hver
11947471 Validator Lite Hver
15905352 Validator 2 for INSIGHT - A4 Hver
16665492 Ydelsesverifikationssæt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16594560 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840323100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre overholdelse af lovgivningsmæssige retningslinjer med Thermo Scientific™ Valideringsværktøjer til UV-synlige spektrofotometre, der leverer værktøjer og dokumentation til systemkvalificering.
Få al den dokumentation og referencemateriale, der er nødvendig for at lette installations- og driftskvalifikationsprocedurer (IQ/OQ) med Thermo Scientific™ Valideringsværktøjer til UV-synlige spektrofotometre. Certificerede standarder til verificering af instrumentets ydeevne i henhold til fabriksspecifikationerne er tilgængelige separat.
UV-synlige spektrofotometer-valideringsløsninger inkluderer:
  • Oplysninger om valideringsprocessen
  • Dokumentation for producentverificeret installationskvalifikation (IQ) for at sikre korrekt systemydelse
  • Oplysninger om farmakopé anbefalede tests for specifik instrumentydelse, hvor det er relevant
  • Installation og instrumentcertificering
Tilgængelige løsninger til GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200-serien, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 og NanoDrop 8000 instrumenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type GENESYS Validator
Til brug med (udstyr) GENESYS 40-180, BioMate 160 spektrofotometre