Få mere at vide
Thermo Scientific™ Valideringsværktøjer til UV-synlige spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
GENESYS Validator
Validator 2 for INSIGHT – A4
Validator Lite
Ydeevneverifikationssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få al den dokumentation og referencemateriale, der er nødvendig for at lette installations- og driftskvalifikationsprocedurer (IQ/OQ) med Thermo Scientific™ Valideringsværktøjer til UV-synlige spektrofotometre. Certificerede standarder til verificering af instrumentets ydeevne i henhold til fabriksspecifikationerne er tilgængelige separat.
UV-Visible Spectrophotometer Validation Packages provide:
- Information on the validation process
- Documentation for manufacturer-verified Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) and Performance Qualification (PQ) to ensure proper system performance
- Information on pharmacopoeia recommended tests for specific instrument performance
- Installation and instrument certification
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Validator Lite |
| Til brug med (udstyr) | Evolution 60S/60; BioMate 3S; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis |
| Model- | UV Validator Lite |