Få mere at vide
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Cuvette Kvalificeringsfilterkit
Artikelnummer. 31921092 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC og NanoDrop 2000C spektrofotometre
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31921092 NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC og NanoDrop 2000C spektrofotometre
1 options
Artikelnummer. 31921092 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840257300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Cuvette Qualification Filter Kit til de cuvette-baserede Thermo Scientfic™ NanoDrop™ UltraC og NanoDrop™ UltraC FL, NanoDrop™ OneC og NanoDrop™ 2000c spektrofotometre er et essentielt værktøj til at sikre optimal ydeevne for dine spektrofotometre. Dette sæt giver dig de nødvendige filtre til præcis cuvette-kvalifikationstest.
Inkluderer: 1 x 10%T filter (kalibreret), 1 x 50%T (kalibreret) samt et certifikat med sporbarhed og NVLAP 17025, laboratoriekode 200955, akkreditering.
Tekniske data
Oversigt Kvalifikationsfilterkit til NanoDrop OneC- og NanoDrop 2000 C-spektrofotometre
Til brug med (udstyr) NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC og NanoDrop 2000C spektrofotometre
Inkluderer 1 x filterholder, 1 x 10%T filter, kalibreret, 1 x 50%T filter, kalibreret, certifikat med sporbarhed og NVLAP 17025, laboratoriekode 200955, akkreditering