Få mere at vide
Validamycin (technical) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Validamycin |
| CAS | 50642-14-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Validamycin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Rhizocin, Sheathmar, Sheathmar 3L, Solacol |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |