missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valganciclovir N3,N3'-Methylene Dimer (>90%), TRC

Artikelnummer. 30451975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30451975 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30451975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0920150.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valganciclovir N3,N3'-Methylene Dimer
CAS 1401661-96-8
Molekylær formel C29 H44 N12 O10
Mængde 0.5 mg
Synonym L-Valine','1,1'-[methylenebis[imino(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-2,9-diyl)methyleneoxy[2-(hydroxymethyl)-2,1-ethanediyl]]] ester, [2-[[2-[[[9-[[1-[[(2S)-2-amino-3-methyl-butanoyl]oxymethyl]-2-hydroxy-ethoxy]methyl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-6-oxo-3H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxy-propyl] (2S)-2-amino-3-methyl-butanoate, 1,1'-[Methylenebis[imino(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-2,9-diyl)methyleneoxy[2-(hydroxymethyl)-2,1-ethanediyl]]] Ester L-Valine
InChI formel InChI=1S/C29H44N12O10/c1-14(2)18(30)26(46)48-7-16(5-42)50-12-40-10-34-20-22(40)36-28(38-24(20)44)32-9-33-29-37-23-21(25(45)39-29)35-11-41(23)13-51-17(6-43)8-49-27(47)19(31)15(3)4/h10-11,14-19,42-43H,5-9,12-13,30-31H2,1-4H3,(H2,32,36,38,44)(H2,33,37,39,45)/t16?,17?,18-,19-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(NCNC3=NC(=O)c4ncn(COC(CO)COC(=O)[C@@H](N)C(C)C)c4N3)Nc12
IUPAC navn [2-[[2-[[[9-[[1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]oxy-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethyl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-6-oxo-3H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl] (2S)-2-amino-3-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 720.7341
Formel vægt 720.3303
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.