Få mere at vide
Valganciclovir Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30455067
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30455067 1 g
1 options
Artikelnummer. 30455067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0920001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valganciclovir Hydrochloride
CAS 175865-59-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H22 N6 O5 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester','hydrochloride (1:1), L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester','monohydrochloride (9CI), RS 079070-194, Ro 107-9070/194, Valcyte, Valganciclovir hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
IUPAC navn [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 390.82
Formel vægt 390.1418
Procent renhed >95