missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valganciclovir hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497996
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497996 100 mg
16484157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0032A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.

Valganciclovir (hydrochloride), the L-valyl ester of ganciclovir, is actually a prodrug for ganciclovir.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valganciclovir hydrochloride
CAS 175865-59-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H23ClN6O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (127.94 mM)
SMIL N[C@@H](C(C)C)C(OCC(OCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)CO)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 390.82
Formel vægt 390.82
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.