Få mere at vide
Valeryl chloride, 98%
Artikelnummer. 13408408 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13408408
Brand: Thermo Scientific Acros 169120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-29-9
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00000757
InChI nøgle XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
IUPAC navn pentanoylchlorid
SMIL CCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeryl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt -110.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 125.0°C to 127.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3COCl
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210
Mængde 1 kg
Beilstein 02,301
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 120.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeryl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.