Få mere at vide
Valerylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11455247
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455247 250 g 250g
11445247 50 g 50g
11435247 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22637.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120,58 g/mol
Valerylchlorid er et mellemprodukt til lægemidler, landbrugskemikalier, overfladeaktive stoffer, duftstoffer, elektroniske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Valerylchlorid er et mellemprodukt
til lægemidler, agrokemikalier, overfladeaktive stoffer, duftstoffer, elektroniske kemikalier.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand. Opløselig i ether, chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Hold dig væk fra oxidationsmidler, baser, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-29-9
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00000757
InChI nøgle XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
IUPAC navn pentanoylchlorid
SMIL CCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeryl chloride
Smeltepunkt -110 °C
Kogepunkt 125 °C til 127 °C
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Lugt Acrid
Mængde 250 g
FN nummer UN2502
Beilstein 506293
Formel vægt 120.58
Procent renhed 98%