Få mere at vide
Valerylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10194320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194320 100 g Glasflaske 100g
13408408 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10194320 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 169121000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Add to basket
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 638-29-9
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00000757
InChI nøgle XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
IUPAC navn pentanoylchlorid
SMIL CCCCC(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Valeryl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt -110,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 125,0 °C til 127,0 °C
Flammepunkt 32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3COCl
Brydningsindeks 1,4190 til 1,4210
Mængde 100 g
Beilstein 02,301
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 120.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Valeryl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.