Få mere at vide
Valeronitrile, 99%
Artikelnummer. 11473890
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473890 25 mL 25ml
11464053 100 mL 100ml
11474053 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10306.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.134 g/mol
Valeronitril bruges til fremstilling af baldriansyre. Det bruges også til at øge nitrilaseaktiviteten i mange stammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Valeronitril anvendes til fremstilling af baldriansyre. Det bruges også til at øge nitrilaseaktiviteten i mange stammer.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 10g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-59-8
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.134
MDL nummer MFCD00001974
InChI nøgle RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
PubChem CID 8061
IUPAC navn pentanenitril
SMIL CCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeronitrile
Smeltepunkt -96°C
Tæthed 0.797
Kogepunkt 139°C to 141°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.397
Mængde 25 mL
FN nummer UN1992
Beilstein 1736706
Merck Index 14,9905
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in alcohol.
Formel vægt 83.13
Procent renhed 99%