Få mere at vide
Valeronitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403965 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10403965 500 mL Glasflaske 500ml
10022090 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10403965 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167945000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-59-8
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.13
MDL nummer MFCD00001974
InChI nøgle RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
PubChem CID 8061
IUPAC navn pentanenitril
SMIL CCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeronitrile
Smeltepunkt -96.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 139.0°C to 141.0°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CN
Brydningsindeks 1.3960 to 1.3980
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 301
Merck Index 15, 10091
Specifik vægtfylde 0.79
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeronitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/