Få mere at vide
delta-Valerolacton, 99%
Artikelnummer. 10647364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647364 1 kg Glasflaske 1kg
10666752 50 g Glasflaske 50g
10275780 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647364 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 162710010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-05-2027
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-28-9
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00006645
InChI nøgle OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC navn oxan-2-on
SMIL O=C1CCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale δ-Valerolactone
Navn note 99%
Smeltepunkt -13,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 230,0 °C
Flammepunkt 112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4560 til 1,4590
Mængde 1 kg
Beilstein 17, 235
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain variable amounts of polymerized product
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • delta-Valerolactone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.