Få mere at vide
gamma-Valerolakton, 98%
Artikelnummer. 10021600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10021600 100 mL Glasflaske 100ml
10284900 5 mL Glasflaske 5ml
10026003 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10021600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    396.65 DKK / 100ml
    Spare 74.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-29-2
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00005400
InChI nøgle GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC navn 5-methyloxolan-2-on
SMIL CC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Valerolactone
Smeltepunkt -31,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 207,0 °C til 208,0 °C
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4320 til 1,4340
Mængde 100 mL
Beilstein 17, 235
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler, harpikser, propylenglykol, olie
Viskositet 2,18 mPa (25 °C)
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske