Få mere at vide
Valerinsyre, TRC
Artikelnummer. 30456971
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30456971 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30456971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0914151ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric Acid
CAS 109-52-4
Molekylær formel C5 H10 O2
Mængde 1 mL
Synonym Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMIL CCCCC(=O)O
IUPAC navn pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.0681