missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Valeric Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valeric acid sodium salt |
| CAS | 6106-41-8 |
| Molekylær formel | C5 H9 O2 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pentanoic acid','sodium salt (1:1), Pentanoic acid','sodium salt (9CI), Valeric acid','sodium salt (8CI), Sodium n-pentanoate, Sodium n-valerate, Sodium pentanoate, Sodium valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2.Na/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.11 |
| Formel vægt | 124.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?