missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valeric Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30454027
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454027 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV091420500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valeric acid sodium salt
CAS 6106-41-8
Molekylær formel C5 H9 O2 . Na
Mængde 500 mg
Synonym Pentanoic acid','sodium salt (1:1), Pentanoic acid','sodium salt (9CI), Valeric acid','sodium salt (8CI), Sodium n-pentanoate, Sodium n-valerate, Sodium pentanoate, Sodium valerate
InChI formel InChI=1S/C5H10O2.Na/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 124.11
Formel vægt 124.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.