Få mere at vide
Valeric Acid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16339477 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16339477 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16339477 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3787
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Valeric acid109-52-41000μg/mL
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 109-52-4, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C5H10O2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(=O)O
IUPAC navn pentansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix H2O
Molekylvægt (g/mol) 102.133
PubChem CID 7991
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:17418
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug