Få mere at vide
Valerinsyrehydrazid, 95%
Artikelnummer. 11391317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391317 5 g 5g
11301327 25 g 25g
11311327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01555.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38291-82-6 | C5H12N2O | 116,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38291-82-6
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.164
MDL nummer MFCD00025137
InChI nøgle PJBQYCIDGYKEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid hydrazide, pentanohydrazide, valerohydrazide, pentanoic acid, hydrazide, pentanoic acid hydrazide, valerylhydrazine, pentanoic acid,hydrazide, acmc-1afhr
PubChem CID 93202
IUPAC navn pentanhydrazid
SMIL CCCCC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid hydrazide
Smeltepunkt 55 °C til 64 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1744747
Formel vægt 116.16
Procent renhed 95%