Få mere at vide
Valeric acid, 99%
Artikelnummer. p-7023144
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11483890
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16238.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Valerianasyre, bruges som et sextiltrækkende middel af sukkerroetrådormen, Limonius californicus. Det bruges overvejende som mellemprodukt ved fremstilling af smags- og parfumestoffer, smøremidler af estertypen, blødgørere og vinylstabilisatorer. Det er et fødevaretilsætningsstof, der bruges som et syntetisk smagsstof og adjuvans. Det er en inert ingrediens til at bekæmpe skadedyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Valerianesyre, bruges som et sextiltrækkende middel af sukkerroetrådormen, Limonius californicus. Det bruges overvejende som mellemprodukt ved fremstilling af smags- og parfumestoffer, smøremidler af estertypen, blødgørere og vinylstabilisatorer. Det er et fødevaretilsætningsstof, der bruges som et syntetisk smagsstof og adjuvans. Det er en inert ingrediens til at bekæmpe skadedyr.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-52-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004413
InChI nøgle NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC navn pentansyre
SMIL CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid
Smeltepunkt -34°C
Kogepunkt 184°C to 186°C
Lineær formel CH3(CH2)3CO2H
FN nummer UN3265
Beilstein 969454
Merck Index 14,9904
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Tæthed 0.938
Mængde 100 mL
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.408
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pentanoic acid