Få mere at vide
Baldrinsyre, 99%
Beskrivelse
Valerianasyre, bruges som et sextiltrækkende middel af sukkerroetrådormen, Limonius californicus. Det bruges overvejende som mellemprodukt ved fremstilling af smags- og parfumestoffer, smøremidler af estertypen, blødgørere og vinylstabilisatorer. Det er et fødevaretilsætningsstof, der bruges som et syntetisk smagsstof og adjuvans. Det er en inert ingrediens til at bekæmpe skadedyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Valerianesyre, bruges som et sextiltrækkende middel af sukkerroetrådormen, Limonius californicus. Det bruges overvejende som mellemprodukt ved fremstilling af smags- og parfumestoffer, smøremidler af estertypen, blødgørere og vinylstabilisatorer. Det er et fødevaretilsætningsstof, der bruges som et syntetisk smagsstof og adjuvans. Det er en inert ingrediens til at bekæmpe skadedyr.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valeric acid |
| Smeltepunkt | -34 °C |
| Kogepunkt | 184 °C til 186 °C |
| Tæthed | 0.938 |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.408 |
| Lineær formel | CH3(CH2)3CO2H |
| FN nummer | UN3265 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Valeric acid
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid