Få mere at vide
Baldrinsyre, 99%
Artikelnummer. 11483347
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483347 500 mL 500ml
11483890 100 mL 100ml
11493347 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16238.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Valerianasyre, bruges som et sextiltrækkende middel af sukkerroetrådormen, Limonius californicus. Det bruges overvejende som mellemprodukt ved fremstilling af smags- og parfumestoffer, smøremidler af estertypen, blødgørere og vinylstabilisatorer. Det er et fødevaretilsætningsstof, der bruges som et syntetisk smagsstof og adjuvans. Det er en inert ingrediens til at bekæmpe skadedyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Valerianesyre, bruges som et sextiltrækkende middel af sukkerroetrådormen, Limonius californicus. Det bruges overvejende som mellemprodukt ved fremstilling af smags- og parfumestoffer, smøremidler af estertypen, blødgørere og vinylstabilisatorer. Det er et fødevaretilsætningsstof, der bruges som et syntetisk smagsstof og adjuvans. Det er en inert ingrediens til at bekæmpe skadedyr.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-52-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004413
InChI nøgle NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC navn pentansyre
SMIL CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid
Smeltepunkt -34 °C
Kogepunkt 184 °C til 186 °C
Tæthed 0.938
Mængde 500 mL
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.408
Lineær formel CH3(CH2)3CO2H
FN nummer UN3265
Beilstein 969454
Merck Index 14,9904
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pentansyre
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i